missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress A 779

Produktkod. 16471868
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471868 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471868 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0216

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress A 779 is a specific antagonist of G-protein coupled receptor (Mas receptor), which is an Ang1-7 receptor distinct from the classical AngII.

Specifikationer

Renhet 98.59%
CAS 159432-28-7
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 872.97 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (57.28 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.