missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ A 779

Beskrivning
A 779 is a selective Mas receptor (Ang-(1-7) receptor) antagonist. Exhibits no significant affinity for AT1 or AT2 receptors at a concentration of 1 μM. Inhibits antidiuretic effect of Ang-(1-7) in water-loaded rats. Also attenuates Monocrotaline-induced pulmonary fibrosis in rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 0.95 |
| CAS | 159432-28-7 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Beskrivning | Other Angiotensin Receptors |
| Molekylvikt (g/mol) | Observed M.W.: 872.98 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Strukturell form | C39H60N12O11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?