Läs mer
A-802715, MedChemExpress
Produktkod. 16483179
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483179 1 mg -
16442398 5 mg -
16440199 10 mg 10mg
16430716 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483179 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00142
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress A802715 is a methylxanthine derivative. A802715 has a TD50 (toxic dose of 50%) of 0.9-1.1 mM.
A802715 is a methylxanthine derivative. A802715 has a TD50 (toxic dose of 50%) of 0.9-1.1 mM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-802715
CAS 107767-58-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H26N4O3
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 190 mg/mL (589.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCCCC(C)(O)C)N(C)C2=C(N(CCC)C=N2)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 322.4
Formel vikt 322.4
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation