missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

A-804598, MedChemExpress

Produktkod. 16424346
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16424346

Brand: Medchem Express HY100483

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress A-804598 is a CNS penetrant, competitive and selective P2X7 receptor antagonist with IC50s of 9 nM, 10 nM and 11 nM for mouse, rat and human P2X7 receptors, respectively.

A-804598 is a CNS penetrant, competitive and selective P2X7 receptor antagonist with IC50s of 9 nM, 10 nM and 11 nM for mouse, rat and human P2X7 receptors, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material A-804598
Fysisk form Solid
CAS 1125758-85-1
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17N5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (101.47 mM)
LEDER C[C@H](/N=C(NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1)/NC#N)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 315.37
Formel vikt 315.37
Procent renhet 98.77%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.