Läs mer
A-804598, MedChemExpress
Beskrivning
A-804598 is a CNS penetrant, competitive and selective P2X7 receptor antagonist with IC50s of 9 nM, 10 nM and 11 nM for mouse, rat and human P2X7 receptors, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A-804598 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1125758-85-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17N5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (101.47 mM) |
| LEDER | C[C@H](/N=C(NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1)/NC#N)C3=CC=CC=C3 |
| Visa mer |