missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ A 804598
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-4816905
10 mg
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18095102

Brand: Tocris Bioscience™ 4473/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective P2X7 antagonist

Potent, competitive P2X7 receptor antagonist (IC50 values are 8.9, 9.9 and 10.9 nM for mouse, rat and human P2X7 receptors respectively). Selective for P2X7 receptors (IC50 > 5-10 μM for a wide array of cell surface receptors and ion channels). Binds with high affinity (Ki app = 2.4 nM for rat P2X7 receptors).
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1125758-85-1
Molekylformel C19H17N5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material A 804598
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 315.37
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 315.38
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Tocris Bioscience™ A 804598 >

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.