Learn More
A 83-01, MedChemExpress
Description
A 83-01 is a potent inhibitor of TGF-β type I receptor ALK5 kinase, type I nodal receptor ALK4 and type I nodal receptor ALK7, with IC50s of 12 nM, 45 nM and 7.5 nM against the transcription induced by ALK5, ALK4 and ALK7, respectively.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | A 83-01 |
| CAS | 909910-43-6 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H19N5S |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (59.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | S=C(N1N=C(C2=NC(C)=CC=C2)C(C3=CC=NC4=CC=CC=C34)=C1)NC5=CC=CC=C5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 421.52 |
| Formula Weight | 421.52 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?