Läs mer
A-836339, MedChemExpress
Produktkod. 16481527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481527 50 mg -
16461289 1 mg -
16445328 10 mg -
16408047 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16481527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12761
MedChemExpress A-836339 is a cannabinoid CB2 receptor-selective agonist; exhibits high potencies at CB(2) and selectivity over CB(1) receptors.
A-836339 is a cannabinoid CB2 receptor-selective agonist
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-836339
Fysisk form Solid
CAS 959746-77-1
Färg Light Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H26N2O2S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 12 mg/mL (38.65 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC1=C(C)S/C(N1CCOC)=N\C(C2C(C)(C)C2(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 310.45
Formel vikt 310.45
Procent renhet 99.61%