Läs mer
A 839977, MedChemExpress
Produktkod. 16495928
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495928 10 mg
16482077 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16495928 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13954
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress A 839977 is a P2X7 selective antagonist; it blocks BzATP-evoked calcium influx at recombinant human, rat and mouse P2X7 receptors (IC50 values are 20 nM, 42 nM and 150 nM respectively) and reduces inflammatory and neuropathic pain in animal models; the antihyperalgesic effects of P2X7 receptor blockade are mediated by blocking the release of IL-1beta.
A 839977 is a P2X7 selective antagonist
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A 839977
CAS 870061-27-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H14Cl2N6O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.98 mM)
LEDER ClC1=C(Cl)C(N2N=NN=C2NCC3=CC=CC=C3OC4=NC=CC=C4)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 413.26
Formel vikt 413.26
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation