Läs mer
En 844606, TRC
Produktkod. 30178953
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30178953 50 mg
30179215 100 mg
30179567 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30178953 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA10123050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 861119-08-6
Molekylformel C20H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 320.38
Synonym A 844606, 2-(7-Methyl-3,7-diazabicyclo[3.3.0]octan-3-yl)xanthen-9-one, 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
IUPAC-namn 2-(5-metylhexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
LEDER CN1CC2CN(CC2C1)c3ccc4Oc5ccccc5C(=O)c4c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20N2O2/c1-21-9-13-11-22(12-14(13)10-21)15-6-7-19-17(8-15)20(23)16-4-2-3-5-18(16)24-19/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3
Formel vikt 320.15