Läs mer
A-867744, MedChemExpress
Produktkod. 16481237
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16481237 50 mg 50mg
16465756 100 mg -
16444998 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16481237 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12149
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-867744
CAS 1000279-69-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H19ClN2O3S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.21 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(C=C1)N2C(C)=C(C=C2C3=CC=C(C=C3)Cl)C(CC)=O)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 402.89
Formel vikt 402.89
Procent renhet 95.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation