Läs mer
A 922500, MedChemExpress
Beskrivning
A 922500 (DGAT-1 Inhibitor 4a) is a potent, selective, and orally bioavailable diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 9 and 22 nM against human and mouse DGAT-1, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A 922500 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 959122-11-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H24N2O4 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | DGAT-1 Inhibitor 4a |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.69 mM) |
| Visa mer |