Läs mer
Tocris Bioscience™ A 939572
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18716239
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18716239
Brand: Tocris Bioscience™ 4845/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent SCD-1 inhibitor
A 939572 is a potent stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Selective for SCD1 over a range of kinases and hERG channels. Inhibits proliferation of squamous cell carcinoma FaDu cells in vitro. Also induces cell death of undifferentiated human embryonic stem cells (ESCs). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide
CAS 1032229-3-6
Kvantitet 10 mg
Mål Compounds for Stem Cell Differentiation
Molekylformel C20H22ClN3O3
Formel vikt 387.86
Renhet >99%