Läs mer
A-966492, MedChemExpress
Beskrivning
A-966492 is a novel and potent inhibitor of PARP1 and PARP2 with Ki of 1 nM and 1.5 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A-966492 |
| CAS | 934162-61-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17FN4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (308.31 mM) |
| LEDER | FC1=CC([C@H]2NCCC2)=CC=C1C3=NC4=C(C(N)=O)C=CC=C4N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.35 |
| Formel vikt | 324.35 |
| Visa mer |