Läs mer
A-967079, MedChemExpress
Beskrivning
A-967079 is a selective TRPA1 receptor antagonist with IC50s of 67 nM and 289 nM at human and rat TRPA1 receptors, respectively, and has good penetration into the CNS.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A-967079 |
| CAS | 1170613-55-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H14FNO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (482.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCC(/C(C)=C/C1=CC=C(F)C=C1)=N\O.[E].[E] |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.24 |
| Formel vikt | 207.24 |
| Visa mer |