Läs mer
a,a,a-Trifluorotoluen, TRC
Artikelnummer. 30451992
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
Artikelnummer. Kvantitet
30451992 500 mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30451992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT793525500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Molekylformel C7 H5 F3
Kvantitet 500 mL
Synonym Trifluoromethylbenzene, Benzene','(trifluoromethyl)-, Toluene','α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), Toluene','α-trifluoro- (3CI), (Trifluoromethyl)benzene, (1,1',1''-Trifluoromethyl)benzene, 1',1',1'-Trifluorotoluene, Benzenyl fluoride, Benzotrifluoride, Benzylidyne fluoride, NSC 8038, Oxsol 2000, Phenylfluoroform, Trifluoro(phenyl)methane, UN 238, α,α,α-Trifluorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER FC(F)(F)c1ccccc1
IUPAC-namn trifluormetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 146.11
Formel vikt 146.0343
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema