Läs mer
a,a,a-Trifluorotoluen, TRC
Produktkod. 30449645
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
30449645 1 L
1 options
Produktkod. 30449645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7935251L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Molekylformel C7 H5 F3
Kvantitet 1 L
Synonym Trifluoromethylbenzene, Benzene','(trifluoromethyl)-, Toluene','α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), Toluene','α-trifluoro- (3CI), (Trifluoromethyl)benzene, (1,1',1''-Trifluoromethyl)benzene, 1',1',1'-Trifluorotoluene, Benzenyl fluoride, Benzotrifluoride, Benzylidyne fluoride, NSC 8038, Oxsol 2000, Phenylfluoroform, Trifluoro(phenyl)methane, UN 238, α,α,α-Trifluorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER FC(F)(F)c1ccccc1
IUPAC-namn trifluormetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 146.11
Formel vikt 146.0343