missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

a,a'-[(Methylimino)di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-a-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile, TRC

Produktkod. 30481139
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481139 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481139 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM20862525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Alpha,Alpha'-[(Methylimino)di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-Alpha-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile
CAS 2086274-75-9
Molekylformel C33 H47 N3 O4
Kvantitet 25 mg
Synonym Verapamil Ep Impurity N
InChI formel InChI=1S/C33H47N3O4/c1-24(2)32(22-34,26-12-14-28(37-6)30(20-26)39-8)16-10-18-36(5)19-11-17-33(23-35,25(3)4)27-13-15-29(38-7)31(21-27)40-9/h12-15,20-21,24-25H,10-11,16-19H2,1-9H3
LEDER COc1ccc(cc1OC)C(CCCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)(C#N)C(C)C
IUPAC-namn 5-[[4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methyl-hexyl]-methyl-amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-pentanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 549.74
Formel vikt 549.3567
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.