missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

a,a'-[(Methylimino)di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-a-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile, TRC

Produktkod. 30469451
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469451 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30469451 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2086255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Alpha,Alpha'-[(Methylimino)di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-Alpha-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile
CAS 2086274-75-9
Molekylformel C33 H47 N3 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym Verapamil Ep Impurity N
InChI formel InChI=1S/C33H47N3O4/c1-24(2)32(22-34,26-12-14-28(37-6)30(20-26)39-8)16-10-18-36(5)19-11-17-33(23-35,25(3)4)27-13-15-29(38-7)31(21-27)40-9/h12-15,20-21,24-25H,10-11,16-19H2,1-9H3
LEDER COc1ccc(cc1OC)C(CCCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)(C#N)C(C)C
IUPAC-namn 5-[[4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methyl-hexyl]-methyl-amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-pentanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 549.74
Formel vikt 549.3567
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.