Läs mer
a-Acetoxyacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Acetoxyacetic Acid |
| CAS | 13831-30-6 |
| Molekylformel | C4 H6 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Acetyloxy)acetic Acid, (Acetyloxy)acetic Acid, Glycolic Acid Acetate, 2-Hydroxyacetic Acid Acetate, Acetoxyacetic Acid, Acetylglycolic Acid, NSC 72984, O-Acetylglycolic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetyloxyacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.09 |
| Formel vikt | 118.0266 |