missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-Amino-4-methoxy-a-methyl-benzenepropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Amino-4-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanamide |
| CAS | 1343252-69-6 |
| Molekylformel | C11H16N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-11(13,10(12)14)7-8-3-5-9(15-2)6-4-8/h3-6H,7,13H2,1-2H3,(H2,12,14) |
| LEDER | COc1ccc(CC(C)(N)C(=O)N)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.26 |
| Formel vikt | 208.1212 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?