missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-Bromoacetosyringone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Bromoacetosyringone |
| CAS | 51149-28-1 |
| Molekylformel | C10H11BrO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-alpha-bromoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO4/c1-14-8-3-6(7(12)5-11)4-9(15-2)10(8)13/h3-4,13H,5H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.1 |
| Formel vikt | 273.9841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?