Läs mer
a-Bromovalerophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Bromovalerophenone |
| CAS | 49851-31-2 |
| Molekylformel | C11 H13 Br O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-phenylpentan-1-one, 2-Bromovalerophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-6-10(12)11(13)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6H2,1H3 |
| LEDER | CCCC(Br)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-phenylpentan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.12 |
| Formel vikt | 240.015 |