missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-Butylpiperonyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Butylpiperonyl Alcohol |
| CAS | 5422-01-5 |
| Molekylformel | C12H16O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-pentanol, alpha-Butyl-1,3-benzodioxole-5-methanol, NSC 6605 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-10(13)9-5-6-11-12(7-9)15-8-14-11/h5-7,10,13H,2-4,8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCC(O)c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)pentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vikt | 208.1099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?