Läs mer
a-Cedrene 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322572
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322572 1 ml
1 options
Produktkod. 30322572 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11062000ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (-)-alpha-Cedrene
CAS 469-61-4
Analyt- eller komponentnamn (-)-alpha-Cedrene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H24
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, (3R,3aS,7S,8aS)-, 1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3a,3aß,7ß,8aa)]-, Cedr-8-ene (8CI), a-Cedrene (6CI,7CI), (3R,3aS,7S,8aS)-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene, (-)-Cedrene, (-)-a-Cedrene, Levo-a-cedrene, [3R-(3a,3aß,7ß,8aa)]-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h7,11-13H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC=C3C
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 204.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 204,1878 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.