missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzyl Alcohol |
| CAS | 13692-14-3 |
| Molekylformel | C8H7Cl3O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,4-Dichloro-α-(chloromethyl)benzyl Alcohol, 2,4-Dichloro-α-chloromethylbenzenemethanol, 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3,8,12H,4H2 |
| LEDER | ClC1=CC(Cl)=C(C(O)CCl)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.5 |
| Formel vikt | 223.96 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?