Läs mer
(+)-a-Cyperone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-alpha-Cyperone |
| CAS | 473-08-5 |
| Molekylformel | C15 H22 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2(3H)-Naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, (4aS,7R)-, 2(3H)-Naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, (4aS-cis)-, Eudesma-4,11-dien-3-one (7CI,8CI), α-Cyperone (6CI), (+)-α-Cyperone, (4aS,7R)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-2(3H)-naphthalenone, α-Cyperone, (+)- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-7-15(4)8-6-14(16)11(3)13(15)9-12/h12H,1,5-9H2,2-4H3/t12-,15+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)CCC(=O)C(=C2C1)C |
| IUPAC-namn | (4aS,7R)-1,4a-dimethyl-7-prop-1-en-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.33 |
| Formel vikt | 218.1671 |