Läs mer
a-Desmethyl Anastrozole(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N5/c1-12(7-17)14-4-13(8-21-11-19-10-20-21)5-15(6-14)16(2,3)9-18/h4-6,10-12H,8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 279.1484 |