missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-(Dibutylamino)-4-methoxy-benzeneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(Dibutylamino)-4-methoxy-benzeneacetic Acid |
| CAS | 1489931-62-5 |
| Molekylformel | C17H27NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-6-12-18(13-7-5-2)16(17(19)20)14-8-10-15(21-3)11-9-14/h8-11,16H,4-7,12-13H2,1-3H3,(H,19,20) |
| LEDER | CCCCN(CCCC)C(C(=O)O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(dibutylamino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.4 |
| Formel vikt | 293.1991 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?