missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-Ethyl 2C-D Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-ethyl 2C-D hydrochloride |
| CAS | 54690-19-6 |
| Molekylformel | C12 H21 N O2 . H Cl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BL 3912, α-EH DOM, α-ET 2C-D |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO2.ClH/c1-5-11(14)7-10-8-12(15-3)9(2)6-13(10)16-4;/h6,8,11H,5,7,14H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CCC(N)Cc1cc(OC)c(C)cc1OC |
| IUPAC-namn | 1-(2,5-dimethoxy-4-methyl-phenyl)butan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.77 |
| Formel vikt | 259.1339 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?