missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-Hydroxy-4-(2-oxiranylmethoxy)-benzeneacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Hydroxy-4-(2-oxiranylmethoxy)-benzeneacetamide |
| CAS | 74908-88-6 |
| Molekylformel | C11H13NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c12-11(14)10(13)7-1-3-8(4-2-7)15-5-9-6-16-9/h1-4,9-10,13H,5-6H2,(H2,12,14) |
| LEDER | O=C(N)C(O)C1=CC=C(OCC2OC2)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2-(4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vikt | 223.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?