Läs mer
a-Ionol (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30401723
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30401723 5 g
1 options
Produktkod. 30401723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7312855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Ionol (Technical Grade)
CAS 25312-34-9
Molekylformel C13H22O
Kvantitet 5 g
Synonym (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol, (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol, (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol
InChI formel InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
LEDER CC(O)\C=C\C1C(=CCCC1(C)C)C
IUPAC-namn (E)-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-en-1-yl)men-3-en-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 194.31
Formel vikt 194.1671