missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-iso-Methylionone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Isomethylionone |
| CAS | 127-51-5 |
| Molekylformel | C14 H22 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-3-buten-2-one, Cetone Alpha, Isomethyl-α-ionone, NSC 66432, α-Cetone, α-Ionone, isomethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(=O)C(=CC1C(=CCCC1(C)C)C)C |
| IUPAC-namn | 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.32 |
| Formel vikt | 206.1671 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?