Läs mer
(-)-a-Kainic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-alpha-Kainic Acid |
| CAS | 487-79-6 |
| Molekylformel | C10 H15 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid, 2-Carboxy-4-isopropenyl-3-pyrrolidineacetic Acid, (-)-Kainic Acid, (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-isopropenylpyrrolidine-3-acetic Acid, Digenic Acid, Digenin, Helminal, Kainic Acid, L-α-Kainic Acid, α-Kainic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1 |
| LEDER | CC([C@H]1CN[C@H](C(O)=O)[C@H]1CC(O)=O)=C |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S)-3-(carboxymethyl)-4-prop-1-en-2-ylpyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.23 |
| Formel vikt | 213.1001 |