Läs mer
a-metyl-1H-Indazol-4-metanamin, TRC
Produktkod. 30396356
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30396356 5 mg -
30403783 2.5 mg 2.5mg
30398056 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30396356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI5056035MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1159511-31-5
Molekylformel C9H11N3
Molekylvikt (g/mol) 161.2
IUPAC-namn 1-(1H-indazol-4-yl)ethanamin
LEDER CC(N)c1cccc2[nH]ncc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material a-Methyl-1H-Indazole-4-methanamine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N3/c1-6(10)7-3-2-4-9-8(7)5-11-12-9/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12)
Formel vikt 161.0953