missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-Methyl-4-propylphenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 3585-47-5 |
| Molekylformel | C12 H16 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12(13)14/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-propylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vikt | 192.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?