Läs mer
a-metylaminovalerofenon hydroklorid, TRC
Produktkod. 30477386
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30477386 50 mg
1 options
Produktkod. 30477386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28730050MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentedrone (hydrochloride)
CAS 879669-95-1
Molekylformel C12 H17 N O . Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym beta-Ethylmethcathinone Hydrochloride, Pentedrone Hydrochloride, a-Methylaminovalerophenone Hydrochloride, 2-(Methylamino)-1-phenyl-1-pentanone Hydrochloride, Pentedrone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-3-7-11(13-2)12(14)10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9,11,13H,3,7H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CCCC(NC)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-(metylamino)-1-fenylpentan-1-one; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 227.73
Formel vikt 227.1077