Läs mer
a-metylstyren, TRC
Produktkod. 30471094
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
30471094 500 mL
1 options
Produktkod. 30471094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325395500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Methylstyrene
CAS 98-83-9
Molekylformel C9 H10
Kvantitet 500 mL
Synonym Benzene, isopropenyl- (7CI), Styrene, α-methyl- (8CI), (1-Methylethenyl)benzene, 1-Methyl-1-phenylethene, 1-Methyl-1-phenylethylene, 1-Methylvinyl benzene, 1-Phenyl-1-methylethylene, 1-Propene, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propene, 2-Phenyl-1-propylene, 2-Phenyl-2-propene, 2-Phenylpropene, 2-Phenylpropylene, Isopropenylbenzene, K 150 (styrene), Methylstyrene, NSC 9400, Prop-1-en-2-ylbenzene, α-Methylstyrene, α-Methylstyrol, α-Methylvinylbenzene, β-Phenylpropylene
InChI formel InChI=1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
LEDER CC(=C)c1ccccc1
IUPAC-namn Prop-1-EN-2-ylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 118.18
Formel vikt 118.0783