Läs mer
a-Naphtholphthalein, 0.1% (w/v) in 70% (v/v) Denatured Ethanol, Ricca
Code produit 31940734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
Code produit Kvantitet
31940734 1 L
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31940734 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R52291751A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • a-Naphtholphthalein, 0.1 w/v 1 L Poly natural
Spécification
CAS 64-17-5, 7732-18-5, 67-63-0, 67-56-1, 596-01-0
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Natural Poly Container
Kvantitet 1 L
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.