Läs mer
a-Nikotinamidmononukleotid (>85 %), TRC
Produktkod. 30424543
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424543 5 mg
30413637 1 mg
30410439 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN7512705MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7298-94-4
Molekylformel C11H15N2O8P
Molekylvikt (g/mol) 334.22
Synonym alpha-NMN, 3-(Aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)pyridinium, ((2R,3S,4R,5S)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Hydrogen Phosphate
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5S)-5-(3-karbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metylvätefosfat
LEDER NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Nicotinamide Mononucleotide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11+/m1/s1
Formel vikt 334.0566