missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-Oxobenzenepropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylpyruvic Acid |
| CAS | 156-06-9 |
| Molekylformel | C9 H8 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | α-oxo-Benzenepropanoic acid, 2-oxo-3-phenylpropanoic acid, Phenylpyroracemic acid, β-Phenylpyruvic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-oxo-3-phenyl-propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vikt | 164.0473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?