Läs mer
a-Phellandrene (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Phellandrene |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 136.1252 |