Läs mer
a-Phenyl-a-ethylacetamide, TRC
Produktkod. 30425886
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30425886 10 g
1 options
Produktkod. 30425886 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP32079010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-Phenylbutanamide
CAS 90-26-6
Molekylformel C10 H13 N O
Kvantitet 10 g
Synonym (2RS)-2-Phenylbutanamide, Benzeneacetamide','α-ethyl-, Butyramide','2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Ethylbenzeneacetamide, (±)-2-Phenylbutyramide, 2-Phenylbutanamide, 2-Phenylbutyramide, Eusterol, Geriapan, Geristerol, Hyposterol, Lipilisol, NSC 1861, Nivonorm, Normosterolo, Phenetamid, Phenetamide, Phenexan, Redusterol, Substerina, TH 4128, α-Ethyl-α-toluamide, α-Ethylphenylacetamide, α-Phenyl-α-ethylacetamide, α-Phenylbutyramide
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12)
LEDER CCC(C(=O)N)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-phenylbutanamide
Molekylvikt (g/mol) 163.22
Formel vikt 163.0997