missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

a-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30409204
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409204 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30409204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP335460250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid Ethyl Ester
CAS 191021-89-3
Molekylformel C21H18O2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O2/c1-2-23-21(22)20(15-16-9-4-3-5-10-16)19-14-8-12-17-11-6-7-13-18(17)19/h3-15H,2H2,1H3
LEDER O=C(C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C3)OCC
IUPAC-namn ethyl 2-(naphthalen-1-yl)-3-phenylacrylate
Molekylvikt (g/mol) 302.37
Formel vikt 302.13
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.