Läs mer
(-)-a-Pinene-10,10,10-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1 S)-(-)-alpha-Pinene-D3 |
| CAS | 1903007-82-8 |
| Molekylformel | C10 D3 H13 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | (-)-a-Pinene-10,10,10-d3, (1 S)-(-)-α-Pinene-D3, (1 S,5 S)-6,6-Dimethyl-2-(methyl-d3)bicyclo[3.1.1 ]hept-2-ene, (-)-α-Pinene-10,10,10-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9 H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C1=CC[C@H]2 C[C@@H]1C2(C)C |
| IUPAC-namn | (1 S,5 S)-6,6-dimethyl-2-(trideuteriomethyl)bicyclo[3.1.1 ]hept-2-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.252 |
| Formel vikt | 139.144 g/mol |
| Visa mer |