Läs mer
Thermo Scientific™ A.R.I.A Medium med 5 % hästblod och neomycin
Beskrivning
Isolera kräsna och icke kräsna anaeroba bakterier från kliniska prover inom 24 till 72 timmar med Thermo Scientific™ Anaerob återhämtning och isoleringsagar (A.R.I.A™ ).
Tillverkad av Thermo Scientific™ Oxoid™ uttorkat odlingsmedium, A.R.I.A innehåller 5 % defibrinerat hästblod och peptoner, noggrant utvalda för att stödja tillväxten av anaeroba bakterier. Neomycin är närvarande som ett selektivt medel för obligata anaerober.
Följande beståndsdelar har lagts till formuleringen för att förbättra prestandan:
1. Shanson DC, Singh J. Effekt av tillsats av cystein till hjärnhjärtinfusionsbuljong på isoleringen av Bacteroides fragilis från experimentella blodkulturer. Journal of Clinical Pathology 1981; 34:221-3
2. Gibbons RJ, Macdonald JB. Haemin och vitamin K som nödvändiga faktorer för odling av vissa stammar av B. melaninogevicus. Journal of Bacteriology 1960; 80:164-70
Följande beståndsdelar har lagts till formuleringen för att förbättra prestandan:
- Jästextrakt ger en vitaminkälla och stärkelse är närvarande för att absorbera alla giftiga metaboliter
- L-cystein finns som ett reduktionsmedel och har visat sig stimulera tillväxten av vissa anaerober 1
- Glukos är den huvudsakliga kolhydraten, och natriumpyruvat tillsätts också som energikälla för asackarolytiska kocker, såsom Veillonella
- Haemin och vitamin K ingår också som tillväxtfaktorer som krävs av många Bacteriodes-arter 2
- Neomycin är närvarande som ett selektivt medel för obligata anaerober
1. Shanson DC, Singh J. Effekt av tillsats av cystein till hjärnhjärtinfusionsbuljong på isoleringen av Bacteroides fragilis från experimentella blodkulturer. Journal of Clinical Pathology 1981; 34:221-3
2. Gibbons RJ, Macdonald JB. Haemin och vitamin K som nödvändiga faktorer för odling av vissa stammar av B. melaninogevicus. Journal of Bacteriology 1960; 80:164-70
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | rubinröd |
| Innehåll och lagring | 2° till 10 °C, borta från ljus |
| Beskrivning | A.R.I.A Medium med 5 % hästblod och neomycin |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 18.5-20.5g |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |