Läs mer
Thermo Scientific™ A.R.I.A Medium med 5 % hästblod
Produktkod. 15880110
Change view
Formatera:
90 mm monoplate
Produktkod. Formatera
15880110 90 mm monoplate
1 options
Produktkod. 15880110 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PB1243A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 SEK
    166.27 SEK / Paket med 10
    Save 1.73 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Isolera kräsna och icke kräsna anaeroba bakterier med ett anaerobt tillväxtmedium för allmänt bruk.
Isolera kräsna och icke kräsna anaeroba bakterier från kliniska prover inom 24 till 72 timmar med Thermo Scientific™ Anaerob återhämtning och isoleringsagar (A.R.I.A™ ).
Tillverkad av Thermo Scientific™ Oxoid™ uttorkat odlingsmedium, A.R.I.A innehåller 5 % defibrinerat hästblod och peptoner, noggrant utvalda för att stödja tillväxten av anaeroba bakterier.
Följande beståndsdelar har lagts till formuleringen för att förbättra prestandan:
  • Jästextrakt ger en vitaminkälla och stärkelse är närvarande för att absorbera alla giftiga metaboliter
  • L-cystein finns som ett reduktionsmedel och har visat sig stimulera tillväxten av vissa anaerober 1
  • Glukos är den huvudsakliga kolhydraten, och natriumpyruvat tillsätts också som energikälla för asackarolytiska kocker, såsom Veillonella
  • Haemin och vitamin K ingår också som tillväxtfaktorer som krävs av många Bacteriodes-arter 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg rubinröd
Innehåll och lagring 2° till 10 °C, borta från ljus
Beskrivning A.R.I.A Medium med 5 % hästblod
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 18.5-20.5g
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.