Läs mer
a-(trifluoromethyl)styrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(trifluoromethyl)styrene |
| CAS | 384-64-5 |
| Molekylformel | C9H7F3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | α-(Trifluoromethyl)Styrene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3/c1-7(9(10,11)12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2 |
| LEDER | FC(F)(F)C(=C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trifluoroprop-1-en-2-ylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.15 |
| Formel vikt | 172.05 |