Beskrivning
- Hantera lukterna effektivt med en praktisk påfyllningsindikator som talar om när det är dags att fylla på luftdoften.
- Underhåll vår luftfräscharedispenser utan problem, tack vare snabba påfyllningar och lång batteritid.
- Se till att toaletterna doftar fräscht dygnet runt med denna dispensers enkla programmering.
- Använd med en mängd olika uppfriskande dofter för att skapa den perfekta badrumsatmosfären.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Luftfräschare |
| Färg | Grå |
| Mått (L x B x H) | 8.3 x 6.7 x 17 cm |
| Material | Plast |
| Modell | A1 Airfresh-system |
| Förpackning | Kartong |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Volym (metrisk) | 1.3 L |
| Vikt (metrisk) | 278.4 g |
| Alternativt artikelnummer | 7322540325171 |