Läs mer
Elma™ A10 Koncentrerad rengöring
Beskrivning
- Lämplig för laboratorieinstrument gjorda av glas, porslin, keramik, plast och metaller (kontrollera aluminium, magnesium och lättmetallegeringar innan applicering)
- Tar bort emulsioner, fett och fett, damm, glasfett, hartsbehandlade rester, markör, etiketter, kalktvålar och kalkavlagringar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lab Clean A10 Rengöringsmedel |
| pH | 11.3 |
| Certifikat och efterlevnad | Bilaga VII A, EC 648/2004, UN 1719 |
| Sammansättning | Amfotera ytaktiva ämnen 5 till 15 %, nonjoniska ytaktiva ämnen 5 till 15 %, fosfater< 5 %, polykarboxylater |
| Koncentration | Ultraljudsenhet 1 till 2 %, diskmaskin 0,5 till 1 % |
| Behållartyp | Flaska |
| Innehåll och lagring | 5 °C till 30 °C |
| För användning med (applikation) | För dopp- och stänkrengöring av instrument i laboratorier och verkstäder |
| Volym (metrisk) | 1 l |